Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TRIS, 1,0 M bufferopløsning, pH 6,5
Artikelnummer. 15403169
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15403169 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15403169 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60381.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    719.41 DKK
    647.65 DKK / 1 L
    Spare 71.76 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121,136 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TRIS buffer soln.
CAS 77-86-1
Koncentration 1.0 M
pH 6.5
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Molekylær formel C4H11NO3
Lugt Lugtfri
MDL nummer MFCD00004679
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 121.136
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754