Få mere at vide
TRIS, 0,5 M bufferopløsning, pH 8,6, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Anvendelser TRIS, 1,0 M bufferopløsning, pH 7,5 anvendes som buffere til
stabilisering og lagring af nukleinsyrer og proteiner.
Opløselighed Opløselig i vand
og organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
stabilisering og lagring af nukleinsyrer og proteiner.
Opløselighed Opløselig i vand
og organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TRIS buffer soln. |
| Koncentration | 0.5 M |
| pH | 8.6 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 L |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand og organiske opløsningsmidler. |