Få mere at vide
TRIS, 0,5 M bufferopløsning, pH 8,6, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15474689
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Artikelnummer. 15474689
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J62287.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Anvendelser TRIS, 1,0 M bufferopløsning, pH 7,5 anvendes som buffere til
stabilisering og lagring af nukleinsyrer og proteiner.
Opløselighed Opløselig i vand
og organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-86-1
Molekylær formel C4H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 121.136
MDL nummer MFCD00004679
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TRIS buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 8.6
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Opløselighedsinformation Soluble in water and organic solvents.