Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TRIS, 0,5 M bufferopløsning, pH 8,5
Artikelnummer. 15414569
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15414569 500 mL 500ml
15424569 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414569 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62131.AP
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
TRIS, 1,0 M bufferopløsning, pH 7,5 anvendes som buffere til stabilisering og lagring af nukleinsyrer og proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser TRIS, 1,0 M bufferopløsning, pH 7,5 anvendes som buffere til
stabilisering og lagring af nukleinsyrer og proteiner.
Opløselighed Opløselig i vand
og organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-86-1
Molekylær formel C4H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 121.136
MDL nummer MFCD00004679
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TRIS buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 8.5
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Opløselighedsinformation Soluble in water and organic solvents.