missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

TRIS, 0.5M buffer soln., pH 8.2, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15435249
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15435249

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J62944.AP

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 77-86-1
Molekylær formel C4H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 121.136
MDL nummer MFCD00004679
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)N)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale TRIS buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 8.2
Fysisk form Liquid
Mængde 500 mL
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.