Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TRIS, 0,5 M bufferopløsning, pH 6,8
Artikelnummer. 15435919
Mængde:
500 mL
1 L
Artikelnummer. 15435919
Brand: Thermo Scientific Chemicals J63735.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
TRIS bruges som en standard biologisk buffer i mindre kritiske applikationer, hvor økonomi er en vigtig overvejelse, komponent af ekstraktionsbuffer f.eks. phenolekstraktion af DNA eller RNA; og som en komponent i adskillelse og stabling af geler i karakteriseringen af in vitro translationsprodukter ved SDS-PAGE.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser TRIS bruges som en standard biologisk buffer i mindre kritiske applikationer, hvor
økonomi er en vigtig overvejelse, komponent af ekstraktionsbuffer f.eks. phenolekstraktion af DNA eller RNA; og som en komponent i adskillelse og stabling af geler i karakteriseringen af in vitro translationsprodukter ved SDS-PAGE.
Opløselighed
Vanskelig at blande.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-86-1
Molekylær formel C4H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 121.136
MDL nummer MFCD00004679
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TRIS buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 6.8
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Opløselighedsinformation Difficult to mix.