Få mere at vide
Triruthenium dodecacarbonyl, 99%
Artikelnummer. 10308220 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10308220 1 g Glasflaske 1g
10063623 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10308220 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 224000010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15243-33-1 | C12O12Ru3 | 639.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15243-33-1
Molekylær formel C12O12Ru3
Molekylvægt (g/mol) 639.33
MDL nummer MFCD00011209
InChI nøgle NQZFAUXPNWSLBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ruthenium carbonyl
IUPAC navn cyclotriruthenium; dodecakis (methanidylidyneoxidanium)
SMIL [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Ru]1[Ru][Ru]1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triruthenium dodecacarbonyl
Smeltepunkt 150.0°C
Farve Orange
Elementær analyse 98.5% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel Ru3(CO)12
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 639.33
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystaller