Learn More
Triruthenium dodecacarbonyl, 99%
Product Code. 10063623 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 10063623
Brand: Thermo Scientific Acros 224000050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15243-33-1 | C12O12Ru3 | 639.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15243-33-1
Molekylær formel C12O12Ru3
Molekylvægt (g/mol) 639.33
MDL nummer MFCD00011209
InChI nøgle NQZFAUXPNWSLBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ruthenium carbonyl
IUPAC navn cyclotriruthenium; dodecakis (methanidylidyneoxidanium)
SMIL [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Ru]1[Ru][Ru]1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Triruthenium dodecacarbonyl
Smeltepunkt 150.0°C
Farve Orange
Elementær analyse 98.5% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel Ru3(CO)12
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 639.33
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystaller
Show More Show Less
compliance-icons
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.