Få mere at vide
Triricinolein, TRC
Artikelnummer. 30138339
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138339 50 mg
30135000 100 mg
30005619 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138339 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT90205050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2540-54-7
Molekylær formel C57H104O9
Molekylvægt (g/mol) 933.43
Synonym (9Z,9'Z,9' 'Z,12R,12'R,12' 'R)- (9CI)-12-Hydroxy-1,2,3-propanetriyl Ester 9-Octadecenoic Acid, 12-Hydroxy-1,2,3-propanetriyl Ester 9-Octadecenoic Acid Stereoisomer, (6CI,7CI,8CI)-Tri-Ricinolein, 1,2,3-Tris[((9Z,12R)-12-hydroxy-9-octadecenoyl)oxy]propane, Geopon GO 13, Glycerin triricinoleate, Glycerol triricinoleate, Glyceryl triricinoleate, NSC 93749, Ricinoleic acid triglyceride, Ricinoleic triglyceride
IUPAC navn 2,3-bis[[(Z,12R)-12-hydroxyoctadec-9-enoyl]oxy] propyl (Z,12R)-12-hydroxyoctadec-9-enoat
SMIL CCCCCC[C@@H](O)C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C[C@H](O)CCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C[C@H](O)CCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triricinolein
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C57H104O9/c1-4-7-10-31-40-51(58)43-34-25-19-13-16-22-28-37-46-55(61)64-49-54(66-57(63)48-39-30-24-18-15-21-27-36-45-53(60)42-33-12-9-6-3)50-65-56(62)47-38-29-23-17-14-20-26-35-44-52(59)41-32-11-8-5-2/h25-27,34-36,51-54,58-60H,4-24,28-33,37-50H2,1-3H3/b34-25-,35-26-,36-27-/t51-,52-,53-/m1/s1
Formel vægt 932.768