missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Triptorelin acetate 100 μg/mL in Acetonitrile:Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triptorelin Acetate |
| CAS | 140194-24-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Triptorelin Acetate |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C64 H82 N18 O13 . C2 H4 O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Luteinizing hormone-releasing factor (swine), 6-D-tryptophan-, acetate (1:1), Luteinizing hormone-releasing factor (pig), 6-D-tryptophan-, monoacetate (salt), Luteinizing hormone-releasing factor (swine), 6-D-tryptophan-, monoacetate (salt) (9CI), BIM 21003C, Decapeptyl-Depot, OvuGel, Triptorelin acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C64H82N18O13.C2H4O2/c1-34(2)23-46(56(88)75-45(13-7-21-69-64(66)67)63(95)82-22-8-14-52(82)62(94)72-31-53(65)85)76-58(90)48(25-36-28-70-42-11-5-3-9-40(36)42)78-57(89)47(24-35-15-17-39(84)18-16-35)77-61(93)51(32-83)81-59(91)49(26-37-29-71-43-12-6-4-10-41(37)43)79-60(92)50(27-38-30-68-33-73-38)80-55(87)44-19-20-54(86)74-44;1-2(3)4/h3-6,9-12,15-18,28-30,33-34,44-52,70-71,83-84H,7-8,13-14,19-27,31-32H2,1-2H3,(H2,65,85)(H,68,73)(H,72,94)(H,74,86)(H,75,88)(H,76,90)(H,77,93)(H,78,89)(H,79,92)(H,80,87)(H,81,91)(H4,66,67,69);1H3,(H,3,4)/t44-,45-,46-,47-,48+,49-,50-,51-,52-;/m0./s1 |
| SMIL | CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)NC(=O)[C@H](Cc6c[nH]cn6)NC(=O)[C@@H]7CCC(=O)N7)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N8CCC[C@H]8C(=O)NCC(=O)N.CC(=O)O |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?