Få mere at vide
Triptophenolide, MedChemExpress
Beskrivelse
Triptophenolide is a colorless crystalline plate isolated from ethyl acetate extracts of Tripterygium wilfordii.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triptophenolide |
| CAS | 74285-86-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H24O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Hypolide (+)-Triptophenolide |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (320.10 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C(CC[C@]2(C)C3=C(CC[C@]24[H])C(O)=C(C(C)C)C=C3)=C4CO1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.4 |
| Vis mere |