Få mere at vide
MedChemExpress Triptolide
:
25 mg
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Molekylvægt (g/mol) | 360.4 g/mol |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 38748-32-2 |
| Produkttype | Natural Products |
| Renhed | 98.15% |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 33 mg/mL (91.56 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic∣warming∣heat to 60°C) (insoluble) |
| Synonym | PG490 |
| Mål | NF-κB∣Apoptosis |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.