Få mere at vide
MedChemExpress Triptolide
Artikelnummer. 16418048
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16418048 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16418048 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY3273510mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
MedChemExpress Triptolide is a diterpenoid triepoxide extracted from the root of Tripterygium wilfordii with immunosuppressive, anti-inflammatory, antiproliferative and antitumour effects. Triptolide is a NF-κB activation inhibitor.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Molekylvægt (g/mol) 360.4 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 38748-32-2
Produkttype Natural Products
Renhed 98.15%
Opløselighed DMSO : ≥ 33 mg/mL (91.56 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic∣warming∣heat to 60°C) (insoluble)
Synonym PG490
Mål NF-κB∣Apoptosis