Få mere at vide
Tripropylenglycol
Artikelnummer. 11378287
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11378287 4 L 4 L
11358287 250 mL 250ml
11368287 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11378287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031798.K7
 Begrænset vare
På lager
CAS: 24800-44-0 | HOCH(CH3)CH2OCH2CH(CH3)OCH2CH(CH3)OH
Tripropylenglycol bruges til tekstilsæber, smøremidler, skæreolier og fedtstoffer. Det fungerer som et mellemprodukt i fremstillingen af urethaner. Det bruges også som opløsningsmiddel i belægninger og blæk. Det bruges som lakfjerner, emulgator og hydraulikvæsker. Som tilsætningsstof bruges det til karburatorbrændstoffer. Det er involveret som et kølemedie såvel som en aktiv ingrediens i blødgørere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24800-44-0
Molekylær formel HOCH(CH3)CH2OCH2CH(CH3)OCH2CH(CH3)OH
MDL nummer MFCD00014405
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tripropylene glycol
Tæthed 1.018 g/mL
Kogepunkt 268 °C
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.4443
Mængde 4 L
Opløselighedsinformation Blandet med vand, methanol og ether.
Formel vægt 192.25
Fysisk form Væske