Få mere at vide
Tripropylene glycol, 99%, pure, mixture of isomers
Artikelnummer. 15525286 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
25 L
Pakningsstørrelse:
1 L
25 L
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15525286 5 L 5 L
15506695 1 L 1 L
15535286 25 L 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15525286 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458480050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 24800-44-0 | C9H20O4 | 192.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24800-44-0
Molekylær formel C9H20O4
Molekylvægt (g/mol) 192.25
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tripropylene glycol
Tæthed 1.0200g/mL
Kogepunkt 270.0°C
Flammepunkt 145°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (sum of isomers) (GC)
Mængde 5 L
Specifik vægtfylde 1.02
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Viskositet 77.3 mm²/s (20°C)
Formel vægt 192.25
Procent renhed 99%
Grad Ren