Få mere at vide
Tripropoxymethan, TRC
Artikelnummer. 30457245
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30457245 5 g
1 options
Artikelnummer. 30457245 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT6217605G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tripropoxymethane
CAS 621-76-1
Molekylær formel C10H22O3
Mængde 5 g
Synonym 1-(Dipropoxymethoxy)propane, Propyl Orthoformate, Tripropyl Orthoformate
InChI formel InChI=1S/C10H22O3/c1-4-7-11-10(12-8-5-2)13-9-6-3/h10H,4-9H2,1-3H3
SMIL CCCOC(OCCC)OCCC
IUPAC navn 1-(dipropoxymethoxy)propan
Molekylvægt (g/mol) 190.28
Formel vægt 190.1569