Få mere at vide
Tripropionin, 97%
Artikelnummer. 10646281 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10646281 250 g Glasflaske 250g
10551311 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10646281 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 275102500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
CAS: 139-45-7 | C12H20O6 | 260,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139-45-7
Molekylær formel C12H20O6
Molekylvægt (g/mol) 260.28
MDL nummer MFCD00027005
InChI nøgle YZWRNSARCRTXDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tripropionin, glycerol tripropionate, glyceryl tripropionate, tripropionine, glyceryl tripropanoate, propionin, tri, glycerine tripropionate, tripropionylglycerol, 1,2,3-propanetriol, tripropanoate, propionic acid triglyceride
PubChem CID 8763
IUPAC navn 2,3-di(propanoyloxy)propylpropanoat
SMIL CCC(=O)OCC(COC(=O)CC)OC(=O)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tripropionin
Navn note 97%
Farve Farveløs
Tæthed 1.0820g/mL
Kogepunkt 151 °C (2,0 mmHg)
Flammepunkt 162 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4310 til 1,434
Mængde 250 g
Specifik vægtfylde 1.082
Formel vægt 260.28
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske