Få mere at vide
Tripropargylamine, 97%
Artikelnummer. 15440298
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15440298 25 g 25g
15420298 1 g 1g
15430298 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15440298 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53459.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6921-29-5 | C9H9N | 131.178 g/mol
Tripropargylamin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Tripropargylamin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6921-29-5
Molekylær formel C9H9N
Molekylvægt (g/mol) 131.178
MDL nummer MFCD00008577
InChI nøgle ZHOBJWVNWMQMLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym tripropargylamine, tri-2-propynylamine, tris propyn-2-yl amine, 2-propyn-1-amine, n,n-di-2-propynyl, unii-5e92gfj1aj, n,n-di-2-propynyl-2-propyn-1-amine, 5e92gfj1aj, n,n-diprop-2-yn-1-ylprop-2-yn-1-amine, tripropargyl amine, acmc-20ajcb
PubChem CID 23351
IUPAC navn N,N-bis(prop-2-ynyl)prop-2-yn-1-amin
SMIL C#CCN(CC#C)CC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tripropargylamine
Tæthed 0.927
Kogepunkt 79°C to 85°C (11 mmHg)
Flammepunkt 57°C (135°F)
Lineær formel (HC≡CCH2)3N
Brydningsindeks 1.484
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Formel vægt 131.18
Procent renhed 97%