Få mere at vide
TrippNT Flaskeholdere
Artikelnummer. 11776758 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Holder:
Klem flasker (500 ml)
Stillinger:
1
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Holder Stillinger Pakningsstørrelse
11776758 Klem flasker (500 ml) 1 Hver
1 options
Artikelnummer. 11776758 Leverandør TrippNT Leverandørnr. 6352640
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Undgå rodet spild eller uheld med disse flaskeholdere. Vaskeflaskeholdere holder vaskeopløsningerne organiseret og lige ved hånden.
  • Flaskeholdere til 500mL eller 1L klemmeflasker
  • Monter på væg, emhætte eller bordplade ved hjælp af påsat dobbeltsidet tape
  • Robust PVC-konstruktion
  • Plads til standard vaskeflasker
Tekniske data
Holder Klem flasker (500 ml)
Materiale Kemikalie-resistent plast
Stillinger 1
Produkttype Flaskeholder