Få mere at vide
Tripotassium Phosphate Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tripotassium Phosphate Monohydrate |
| CAS | 27176-10-9 |
| Mængde | 500 mg |
| Molekylær formel | K3O4P . H2O |
| InChI formel | InChI=1S/3K.H3O4P.H2O/c;;;1-5(2,3)4;/h;;;(H3,1,2,3,4);1H2/q3*+1;;/p-3 |
| SMIL | O.[K+].[K+].[K+].[O-]P(=O)([O-])[O-] |
| IUPAC navn | tripotassium;phosphate;hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.28 |
| Formel vægt | 229.8551 |