Få mere at vide
Trikaliumcitratmonohydrat, 99+%
Artikelnummer. 11337538
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11337538 500 g 500g
11327538 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337538 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033222.36
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 6100-05-6 | C6H7K3O8 | 324,41 g/mol
Trikaliumcitrathydrat bruges i fødevare- og drikkevareindustrien. Det finder anvendelse som buffer-, sekvestrerings- eller emulgeringsmiddel. Det bruges også som en kaliumkilde i lægemidler og en aktiv ingrediens til behandling af urinvejssten. Det tilsættes mundplejeprodukter for at reducere tændernes følsomhed.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6100-05-6
Molekylær formel C6H7K3O8
Molekylvægt (g/mol) 324.41
MDL nummer MFCD00150442
InChI nøgle PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Synonym potassium citrate monohydrate, tripotassium citrate monohydrate, unii-ee90oni6ff, ee90oni6ff, citric acid tripotassium salt, urocit-k, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrate
PubChem CID 2735208
ChEBI CHEBI:64746
IUPAC navn trikalium;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;hydrat
SMIL C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tripotassium citrate monohydrate
Smeltepunkt 230 °C (dekomponering)
Tæthed 1.98
Analyseprocentområde >99%
Mængde 500 g
Merck Index 14,7623
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og glycerol; Praktisk talt uopløselig i alkoholOpløselig i vand og glycerol; Uopløselig i alkohol
Formel vægt 324,42 (306,41 Vandfri)
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Granulat