Få mere at vide
Trikaliumcitratmonohydrat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492107
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
Artikelnummer. 15492107
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045038.0E
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6100-05-6 | C6H7K3O8 | 324.41 g/mol
Det bruges i laboratoriet som buffermiddel og chelator. I nyrefunktionsundersøgelser anvendes kaliumcitrat som et alkaniseringsmiddel, hvor citronsyren er et metabolisk substrat i nyreceller. Undersøgelser har vist, at kaliumcitrat kan øge knogletætheden, det bruges derfor i forskningseksperimenter relateret til behandling af osteoporose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6100-05-6
Molekylær formel C6H7K3O8
Molekylvægt (g/mol) 324.41
MDL nummer MFCD00150442
InChI nøgle PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Synonym potassium citrate monohydrate, tripotassium citrate monohydrate, unii-ee90oni6ff, ee90oni6ff, citric acid tripotassium salt, urocit-k, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrate
PubChem CID 2735208
ChEBI CHEBI:64746
IUPAC navn trikalium;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;hydrat
SMIL C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tripotassium citrate monohydrate
Smeltepunkt 230°C (decomposition)
Tæthed 1.98 g/mL
Mængde 2500 g
Merck Index 14,7623
Opløselighedsinformation Soluble in water (640mg/ml at 25°C),and glycerol. Insoluble in alcohol.
Formel vægt 324.42 (306.41 Anhydrous)
Procent renhed 97%
Fysisk form Lump or Granular