Få mere at vide
Trikaliumcitratmonohydrat, 97%
Beskrivelse
Det bruges i laboratoriet som buffermiddel og chelator. I nyrefunktionsundersøgelser anvendes kaliumcitrat som et alkaniseringsmiddel, hvor citronsyren er et metabolisk substrat i nyreceller. Undersøgelser har vist, at kaliumcitrat kan øge knogletætheden, det bruges derfor i forskningseksperimenter relateret til behandling af osteoporose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tripotassium citrate monohydrate |
| Smeltepunkt | 230 °C (dekomponering) |
| Tæthed | 1.98 g/mL |
| Mængde | 500 g |
| Merck Index | 14,7623 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand (640 mg/ml ved 25 °C) og glycerol. Uopløseligt i alkohol. |
| Formel vægt | 324,42 (306,41 Vandfri) |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Klump eller granulær |