Få mere at vide
BRAND™ Burette støttestativ
Artikelnummer. 10853961 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Kompakt automatisk burette
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10853961 Kompakt automatisk burette Hver
1 options
Artikelnummer. 10853961 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 23882
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Støtte til kompakt automatisk burette. Gummifødder minimerer glidning og beskytter bordpladen mod ridser.
Grundplade:
  • Polypropylen konstruktion
  • Gummifødder minimerer glidning og beskytter bordpladen
  • Mål (L x B): 210 x 155 mm
Støttestang:
  • Rustfrit stål
  • Inkluderer bundplade
  • Dimensioner (dia. x L): 12 mm dia. x 505 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Kompakt automatisk burette
Materiale Polypropylen, Rustfrit stål
Højde (metrisk) 505 mm
Inkluderer Bundplade
Type Buret Support
Diameter (metrisk) stang 12 mm
Længde (metrisk) base 210 mm
Længde (metrisk) stang 505 mm
Bredde (metrisk) base 155 mm