Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Stativplade
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål 18/8 |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Bredde (metrisk) | 150 mm |
| Mængde | 1 hver |
| Type | Stativplade |