Få mere at vide
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler-sprøjte med fast nål, 100 μL
Artikelnummer. 12866036 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
100μ l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
12866036 100μ l Hver
1 options
Artikelnummer. 12866036 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 365H2141
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler-sprøjter med fast nål er nøjagtige og reproducerbare over en række volumener.
  • Borosilikatglas med metalflanger
  • Nåle og stempler er af rustfrit stål
  • Feltprøvet sprøjtedesign
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nålemåler 23s G
Produkttype Fast gastæt sprøjte
Volumen (metrisk) 100μ l
Nålespids stil Kegle