Få mere at vide
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler-sprøjte med fast nål, 10 μL
Artikelnummer. 13436856 Shop alle Thermo Scientific produkter
Nålemåler:
23'ere G
26'ere G
Længde (metrisk) nål:
57 mm
85 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13436856
Brand: Thermo Scientific™ 365D0321
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler-sprøjter med fast nål er nøjagtige og reproducerbare over en række volumener.
  • Borosilikatglas med metalflanger
  • Nåle og stempler er af rustfrit stål
  • Feltprøvet sprøjtedesign
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Splitless og OC
Nålemåler 26'ere G
Produkttype Fast nålesprøjte
Volumen (metrisk) 10μ l
Længde (metrisk) nål 85 mm
Nålespids stil Kegle