Få mere at vide
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler-sprøjte med fast nål, 10 μL
Product Code. 13406856 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Nålemåler:
23'ere G
26'ere G
Længde (metrisk) nål:
57 mm
85 mm
Unit Size:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Nålemåler Længde (metrisk) nål Unit Size
13406856 23'ere G 57 mm Hver
13436856 26'ere G 85 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 13406856 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 365D0271
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Add to basket
Edge
Add to basket
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler-sprøjter med fast nål er nøjagtige og reproducerbare over en række volumener.
  • Borosilikatglas med metalflanger
  • Nåle og stempler er af rustfrit stål
  • Feltprøvet sprøjtedesign
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt Merlin Ventilinjektor, PTV og Split
Nålemåler 23'ere G
Produkttype GC Autosampler sprøjte, fast nål
Volumen (metrisk) 10μ l
Længde (metrisk) nål 57 mm
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) TriPlus RSH Autosampler og TriPlus 100LS Autosampler