Få mere at vide
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler Fixed GT nålesprøjte
Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen (metrisk):
10μ l
100μ l
250μ L
1 ml
Nålemåler:
22 G
23 G
26'ere G
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler Fixed GT nålesprøjter er nøjagtige og reproducerbare over en række volumener.
- Borosilikatglas med metalflanger
- Nåle og stempler er af rustfrit stål
- Feltprøvet sprøjtedesign
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål (nål), Rustfrit stål (stempel) |
| Oversigt | 100μ L FN GT, 23 G, 57 mm |
| Nålemåler | 23 G |
| Længde (metrisk) | 57 mm |
| Produkttype | GC Autosampler sprøjte |
| Mængde | Ea. |
| Volumen (metrisk) | 100μ l |
| Produktlinje | TriPlus |
| Længde (metrisk) nål | 57 mm |
| Nålespids stil | Side hul |
| Vis mere |