Få mere at vide
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler Fixed GT nålesprøjte
Artikelnummer. 13426886 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
100μ l
250μ L
1 ml
Nålemåler:
22 G
23 G
26'ere G
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nålemåler unitSize
13426886 1 ml 22 G Hver
12816036 10μ l 26'ere G Hver
12876036 100μ l 26'ere G Hver
13436876 250μ L 23 G Hver
13456866 100μ l 23 G Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13426886 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 365K2811
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler Fixed GT nålesprøjter er nøjagtige og reproducerbare over en række volumener.
  • Borosilikatglas med metalflanger
  • Nåle og stempler er af rustfrit stål
  • Feltprøvet sprøjtedesign
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (nål), Rustfrit stål (stempel)
Oversigt Prøvefortynding
Nålemåler 22 G
Produkttype Gastæt GC Autosampler sprøjte, fast nål
Volumen (metrisk) 1 ml
Produktlinje TriPlus
Længde (metrisk) nål 57 mm
Nålespids stil LC
Til brug med (udstyr) TriPlus RSH Autosampler
Tilslutningstype Fast