Få mere at vide
Thermo Scientific™ Triple Wrap Steril Pack m/VHP-indikator Trypton Soya Agar m/Lecithin, Polysorbat 80, Natriumthiosulfat, L-Histidin
Beskrivelse
Oplev renrumstillid på næste niveau med Thermo Scientific™ Triple Wrap Sterile Pack Tryptone Soya Agar plader, komplet med VHP indikator, Lecithin, Polysorbat 80, Natriumthiosulfat og L-Histidin.
Opnå tillid til dine resultater og sørg for optimal mediefrugtbarhed ved at bruge plader med en dampfase hydrogenperoxid (VHP ) eksponeringsindikator, designet til at bekræfte integriteten af indpakningsmaterialet og forseglingen under VHP eksponering.
Tre beskyttende lag reducerer risikoen for kontaminering:
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Tre beskyttende lag reducerer risikoen for kontaminering:
- Primær film med fugtkontrolplaster
- Sekundær film VHP barriere med immobiliseret tørremiddelpose
- Tertiær film støvdæksel
- Inkorporeringen af nye elementer forbedrer fugtkontrol ved at tillade passage og absorption af overskydende fugt
- Brug af plader med forbedret holdbarhed og opbevaring ved stuetemperatur giver en omkostningseffektiv løsning, der minimerer nye batchvalidering og køleomkostninger
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Elfenben, gennemsigtig |
| Indhold og opbevaring | 2 til 25 °C |
| Format | 90 mm monoplade |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Medietype | Trypton sojaagar |
| Produkttype | Agar-plade |
| Fyld vægt | 25,0 g± 5 % |
| Emballagetype | Triple Wrapped - bestrålet |
| Mængde | 100/Pk. |