Få mere at vide
H-B DURAC™ SP Scienceware™ Tredobbelt øl- og vinhydrometre
Artikelnummer. 17460244
Skift visning
Type:
Alkohol Hydrometer
Specifik gravitationsområde:
0,99 til 1,162
1.00 til 1.15
Længde (metrisk):
234 mm
285 mm
300 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Specifik gravitationsområde Længde (metrisk)
17460244 Alkohol Hydrometer 1.00 til 1.15 234 mm
17440274 Alkohol Hydrometer 0,99 til 1,162 285 mm
17450244 Alkohol Hydrometer 0,99 til 1,162 300 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17460244 Leverandør H-B DURAC™ Leverandørnr. B618006100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
DURAC Triple Scale Beer and Wine Hydrometre giver mulighed for optimal ølbrygning og vinfremstilling. Inkluderer tre skalaer, Specific Gravity, Potential Alcohol by Volume (PAV) og Brix, der giver uvurderlige datapunkter, når man laver øl, vin, kombucha, mjød, cider og mere i alle omgivelser.
  • Bestem, om startmos eller urt er acceptabel kvalitet for at opnå de ønskede resultater
  • Overvåg fermenteringsprocessen for at se, om variabler skal ændres
  • Bestem, hvornår gæringen er færdig
  • Beregn det omtrentlige alkoholindhold i det færdige produkt; fra 0 til 20 volumenprocent
  • Fremstillet i nøje overensstemmelse med NIST som beskrevet i NBS Cirkulære 555 Military STD-45662A og ISO 17025 hvor det er relevant.
  • Opfylder eller overskrider tolerancerne for nøjagtighed og fysiske specifikationer angivet af NIST Cirkulære 55, American Society of testing Materials e100-10 eller American Petroleum Institute
  • Bly- og kviksølvfri
Fås i 3 stilarter:
  • Splintfri
    • Alt plastik, brudsikkert design fjerner risikoen for kontaminering på grund af instrumentbrud
    • Let at læse flad overflade design
  • Polycarbonat
    • Polycarbonat af optisk kvalitet giver glaslignende klarhed med brudsikker styrke for at eliminere risikoen for kontaminering på grund af instrumentbrud
    • Farvekodede bånd angiver, hvornår gæringen er afsluttet; letlæselig skrifttype
  • Glas
    • Standard glasdesign giver en billig fermenteringsovervågning
    • Farvekodede bånd angiver, hvornår gæringen er afsluttet; letlæselig skrifttype
Ordreinfo
Anbefal at teste i en Hydrometer-krukke (sælges separat).
garanti
1 års garanti
Tekniske data
Mængde 1
Type Alkohol Hydrometer
Nøjagtighed ±0,005 SpGr; 1° Brix
Inkrementer 0,005 sp.gr.; 1° Brix; ABV: 1 %
Certificeringer/compliance NIST
Længde (metrisk) 234 mm
Til brug med (udstyr) Hydrometer krukke; Termometer
Inkluderer Konverteringsdiagram
Brix sortiment 0 til 35°
Til brug med (applikation) Ølbrygning; Vinfremstilling
Specifik gravitationsområde 1.00 til 1.15
Standardiseringstemperatur 20 °C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • H-B DURAC TRIPLE SCALE BEER AND WINE HYDROMETER, SHATTERPROOF
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Reaction products ofEpichlorohydrin andBisphenol A
Alle skalaer er beregnet til at blive aflæst med væsker ved 68 °F (20 °C). Et konverteringsdiagram er inkluderet for at justere for varierende temperaturer. For nøjagtige resultater bør hydrometeret altid bruges sammen med et termometer (sælges separat).