Få mere at vide
Fisherbrand™ Triple instrument bundt
Artikelnummer. 17862966 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Spænding:
100 til 240 V
Artikelnummer. Spænding
17862966 100 til 240 V
1 options
Artikelnummer. 17862966
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6910.00 DKK
    5220.24 DKK / 1 sæt
    Spare 1689.76 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Uanset om du har brug for at spinne ned, ryste eller røre, har dette Triple Instrument Bundle dig dækket.
  • Få den fulde funktionalitet af tre maskiner i to stykker udstyr! Komplet med en Fisherbrand Silikone Lab Mat for at beskytte dit arbejdsområde mod spild og slid.
  • Fisherbrand Centrifuge/omrører: Branchens første højhastighedscentrifuge (12.500 rpm) og magnetomrører (3 L), kombineret til én enhed. Lavet holdbart og kemisk resistent med nem rengøring og vedligeholdelsesfri drift. Dens kompakte og lavprofilerede design optimerer begrænset bænkplads og minimerer rod i laboratoriet.
  • Fisherbrand Mini Vortexer: Vortexer med lille fodaftryk, der tilbyder maksimal vortexrystning til en række forskellige rørstørrelser. En enkel berøringsstartoperation giver mulighed for øjeblikkelig prøveblanding med én hånd og automatisk stop, når røret løftes.
  • Fisherbrand Silikone laboratoriemåtte: Denne FDA fødevarekvalitet silikone labmåtte er velegnet til forskellige laboratoriemiljøer, herunder kølerum, rene rum og sterile suiter, hvor høj sterilitet er afgørende. Beskytter effektivt bordplader fra temperaturer op til 200 °C (392 °F) og demonstrerer generel kemisk resistens over for moderat oxiderende kemikalier.
Tekniske data
Spænding 100 til 240 V