Få mere at vide
BTX™ Tredobbelt elektroporation Tweezertrode
Artikelnummer. 15741078
Skift visning
Diameter (metrisk):
3 mm
5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
15741078 3 mm Hver
15625028 5 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15741078 Leverandør BTX™ Leverandørnr. 450493
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43845.00 DKK
    36433.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 7411.34 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tredobbelt elektroporation Tweezertrode er en genanvendelig ikke-invasiv, pincet-stil elektrode til lægemiddel- eller genlevering i dyrevæv.
Tredobbelt Tweezertrodes have:
  • Tre elektrodekontakter med justerbar position og polariteter
  • Forbedrer elektrisk feltfordeling til in utero elektroporationsapplikationer
Kompatibilitet:
  • ECM830
  • ECM2001+
  • Gemini X2
  • Opret forbindelse til BTX generatorer ved hjælp af Tweezertrode Tilslutningskabler (45-0204)
Applikationer:
  • In vivo lægemiddel- eller genlevering
  • Ex vivo lægemiddel- eller genlevering
  • In utero medicin eller gen levering
Tweezertrodes kan rengøres med et mildt rengøringsmiddel og steriliseres med 70 % ethanol eller ethylenoxid.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Type Pincet
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) ECM 830, ECM 2001, Gemini X2
Sterilitet Ikke steril
Temperaturområde (metrisk). 5 °C til 40 °C
Diameter (engelsk) 0,12 tommer
Diameter (metrisk) 3 mm
Elektriske krav 0 til 200 VDC (må ikke bruges AC Strøm)