Få mere at vide
BTX™ Tredobbelt elektroporation Tweezertrode
Diameter (metrisk):
3 mm
5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Tredobbelt Tweezertrodes have:
- Tre elektrodekontakter med justerbar position og polariteter
- Forbedrer elektrisk feltfordeling til in utero elektroporationsapplikationer
Kompatibilitet:
- ECM830
- ECM2001+
- Gemini X2
- Opret forbindelse til BTX generatorer ved hjælp af Tweezertrode Tilslutningskabler (45-0204)
Applikationer:
- In vivo lægemiddel- eller genlevering
- Ex vivo lægemiddel- eller genlevering
- In utero medicin eller gen levering
Tweezertrodes kan rengøres med et mildt rengøringsmiddel og steriliseres med 70 % ethanol eller ethylenoxid.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Type | Pincet |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (udstyr) | ECM 830, ECM 2001, Gemini X2 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Steriliseringsmetode | Rengøres med et mildt rengøringsmiddel og steriliseres med 70% ethanol eller ethylenoxid. |
| Diameter (engelsk) | 0,2 tommer |
| Diameter (metrisk) | 5 mm |