Få mere at vide
Triphosphopyridine nucleotide, disodium salt, 97+%
Artikelnummer. 10277553 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10277553 100 mg Glasflaske 100mg
10222812 500 mg Glasflaske 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10277553 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 360561000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24292-60-2 | C21H26N7Na2O17P3 | 787.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24292-60-2
Molekylær formel C21H26N7Na2O17P3
Molekylvægt (g/mol) 787.37
MDL nummer MFCD00065390
InChI nøgle WSDDJLMGYRLUKR-MWLGWILCNA-L
Synonym nadp disodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate disodium salt
PubChem CID 131851653
SMIL [Na+].[Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphosphopyridine nucleotide, disodium salt
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97% min. (enzymatic,on dry subst.)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation (0.05% in water) Clear colorless to light yellow
IUPAC navn dinatrium-1-[(2R,3R,4S,5R)-5-({[({[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-4-(hydrogenphosphonatooxy)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphonato}oxy)(oxido)phosphoryl]oxy}methyl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-3-carbamoyl-1λ5-pyridin-1-ylium
Formel vægt 787.4
Procent renhed 97+%
Fysisk form Pulver