Få mere at vide
Triphosphopyridine nucleotide, disodium salt, 97+%
Artikelnummer. 10222812 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mg
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
Artikelnummer. 10222812
Brand: Thermo Scientific Acros 360565000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 24292-60-2 | C21H26N7Na2O17P3 | 787.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24292-60-2
Molekylær formel C21H26N7Na2O17P3
Molekylvægt (g/mol) 787.37
MDL nummer MFCD00065390
InChI nøgle WSDDJLMGYRLUKR-MWLGWILCNA-L
Synonym nadp disodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate disodium salt
PubChem CID 131851653
SMIL [Na+].[Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphosphopyridine nucleotide, disodium salt
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97% min. (enzymatic,on dry subst.)
Emballage Glasflaske
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation (0.05% in water) Clear colorless to light yellow
IUPAC navn [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-hydroxy-4-yl)-oxolan-4-yl)-3, fosfat; natrium
Formel vægt 787.4
Procent renhed 97+%
Fysisk form Pulver