Få mere at vide
Trifosgen, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11914701 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11914701 250 g Glasflaske 250g
10772471 5 g Glasflaske 5g
10513601 10 g Glasflaske 10g
10227483 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11914701 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 258952500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 32315-10-9 | C3Cl6O3 | 296.75 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens, CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32315-10-9
Molekylær formel C3Cl6O3
Molekylvægt (g/mol) 296.75
InChI nøgle UCPYLLCMEDAXFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphosgene, bis trichloromethyl carbonate, methanol, trichloro-, carbonate 2:1, ditrichloromethyl carbonate, triphosgene bis-trichloromethyl carbonate, methanol, 1,1,1-trichloro-, 1,1'-carbonate, triphosgen, tri phosgene, tri-phosgene
PubChem CID 94429
IUPAC navn bis(trichlormethyl)carbonat
SMIL C(=O)(OC(Cl)(Cl)Cl)OC(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphosgene
Smeltepunkt 77.0°C to 81.0°C
Farve Hvid
Tæthed 1.7800g/mL
Kogepunkt 203.0°C to 206.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min
Emballage Glasflaske
Lineær formel C(Cl3)OC(O)OC(Cl)3
Mængde 250 g
Fieser 17,127
Merck Index 15,9921
Specifik vægtfylde 1.78
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble, may form phosgene. Other solubilities: 588g/L ch2cl2 (20°C), soluble in alcohol, benzene, tetrachloromethane, and ether
Formel vægt 296.75
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.