Få mere at vide
Triphosgene, 99%
Artikelnummer. 10772471 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10772471 5 g Glasflaske 5g
10513601 10 g Glasflaske 10g
10227483 50 g Glasflaske 50g
11914701 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10772471 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 258950050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 32315-10-9 | C3Cl6O3 | 296,75 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens, CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32315-10-9
Molekylær formel C3Cl6O3
Molekylvægt (g/mol) 296.75
InChI nøgle UCPYLLCMEDAXFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphosgene, bis trichloromethyl carbonate, methanol, trichloro-, carbonate 2:1, ditrichloromethyl carbonate, triphosgene bis-trichloromethyl carbonate, methanol, 1,1,1-trichloro-, 1,1'-carbonate, triphosgen, tri phosgene, tri-phosgene
PubChem CID 94429
IUPAC navn bis(trichlormethyl)carbonat
SMIL C(=O)(OC(Cl)(Cl)Cl)OC(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphosgene
Smeltepunkt 77,0 °C til 81,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.7800g/mL
Kogepunkt 203,0 °C til 206,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min
Emballage Glasflaske
Lineær formel C(Cl3)OC(O)OC(Cl)3
Mængde 5 g
Fieser 17,127
Merck Index 15,9921
Specifik vægtfylde 1.78
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig, kan danne fosgen. Andre opløseligheder: 588 g/L ch2cl2 (20 °C), opløseligt i alkohol, benzen, tetrachlorometan og ether
Formel vægt 296.75
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller eller stykker