Få mere at vide
Triphosgene, 98%
Artikelnummer. 11432757
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11432757 5 g 5g
11442757 25 g 25g
11452757 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11432757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14932.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 32315-10-9 | C3Cl6O3 | 296.73 g/mol
Triphosgen bruges som et carbonyleringsmiddel til aza-peptidsyntese. Det reagerer med flere alfa-aminosyrer for at give de tilsvarende N-carboxyanhydrider. Det er involveret i fremstillingen af esterificeringskoblingsreagenset, di-2-thienylcarbonat fra 2(5H)-thiophenon. Yderligere bruges det som et reagens i organisk syntese og omdanner en aminogruppe til isocyanat. Ud over dette anvendes det til fremstilling af 2-chlornikotinaldehyder gennem ringslutning af de tilsvarende enamider. Det betragtes som en nyttig erstatning for fosgen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triphosgen anvendes som et carbonyleringsmiddel til aza-peptidsyntese. Det reagerer med flere alfa-aminosyrer for at give de tilsvarende N-carboxyanhydrider. Det er involveret i fremstillingen af esterificeringskoblingsreagenset, di-2-thienylcarbonat fra 2(5H)-thiophenon. Yderligere bruges det som et reagens i organisk syntese og omdanner en aminogruppe til isocyanat. Ud over dette anvendes det til fremstilling af 2-chlornikotinaldehyder gennem ringslutning af de tilsvarende enamider. Det betragtes som en nyttig erstatning for fosgen.
Opløselighed
Opløselig i ether, ethanol, tetrahydrofuran, benzen, cyclohexan, chloroform, hexan, carbontetrachlorid, dichlormethan og chlorbenzen. Uopløseligt i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32315-10-9
Molekylær formel C3Cl6O3
Molekylvægt (g/mol) 296.73
MDL nummer MFCD00062848
InChI nøgle UCPYLLCMEDAXFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphosgene, bis trichloromethyl carbonate, methanol, trichloro-, carbonate 2:1, ditrichloromethyl carbonate, triphosgene bis-trichloromethyl carbonate, methanol, 1,1,1-trichloro-, 1,1'-carbonate, triphosgen, tri phosgene, tri-phosgene
PubChem CID 94429
IUPAC navn bis(trichlormethyl)carbonat
SMIL C(=O)(OC(Cl)(Cl)Cl)OC(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphosgene
Smeltepunkt 77°C to 91°C
Tæthed 1.6
Kogepunkt 203°C to 206°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2928
Beilstein 1787583
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in ether,ethanol,tetrahydrofuran,benzene,cyclohexane,chloroform,hexane,carbon tetrachloride,dichloromethane and chlorobenzene. Insoluble in water.
Formel vægt 296.75
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triphosgene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Triphosgene