Learn More
Triphenyltin hydroxide, Thermo Scientific™
Description
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Triphenyltin hydroxide |
| Smeltepunkt | 122°C to 124°C |
| Farve | White |
| Lineær formel | (C6H5)3SnOH |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3146 |
| Merck Index | 14,9745 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in alcohol, toluene |
| Formel vægt | 367.01 |
| Fysisk form | Powder |