Få mere at vide
Triphenyltin hydroxide, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11384859
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384859 25 g 25g
11394859 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11384859 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 071177.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-87-9
Molekylær formel C18H18OSn
Molekylvægt (g/mol) 369.05
MDL nummer MFCD00013928
InChI nøgle ZJIGGMIMCKZRRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenyltin hydroxide, fentin hydroxide, triphenylstannanol, vancide ks, hydroxytriphenyltin, hydroxytriphenylstannane, erithane, fenolovo, tenhide, stannane, hydroxytriphenyl
PubChem CID 6327657
IUPAC navn triphenyltin;hydrate
SMIL O.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenyltin hydroxide
Smeltepunkt 122°C to 124°C
Farve Hvid
Lineær formel (C6H5)3SnOH
Mængde 25 g
FN nummer UN3146
Merck Index 14,9745
Opløselighedsinformation Slightly soluble in alcohol, toluene
Formel vægt 367.01
Fysisk form Pulver