Få mere at vide
Triphenyltin fluoride
Artikelnummer. p-7050861
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11324527
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039600.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 379-52-2 | C18H17FSn | 371.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 379-52-2
Molekylær formel C18H17FSn
Molekylvægt (g/mol) 371.04
MDL nummer MFCD00015356
InChI nøgle SZNZEEYJVCQHCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenyltin fluoride, fentin fluoride, stannane, fluorotriphenyl, biomet 204, tin, fluorotriphenyl, caswell no. 896h, unii-1yp2l952md, fluoro triphenyl stannane, epa pesticide chemical code 083602, triphenylzinnfluorid
PubChem CID 9786
IUPAC navn fluor(triphenyl)stannan
SMIL F.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenyltin fluoride
Smeltepunkt >281°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3146
Formel vægt 368.99
Fysisk form Pulver