Få mere at vide
Triphenyltinfluorid
Artikelnummer. 11324527
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11324527 1 g 1g
11314527 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11324527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039600.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 379-52-2 | C18H17FSn | 371,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 379-52-2
Molekylær formel C18H17FSn
Molekylvægt (g/mol) 371.04
MDL nummer MFCD00015356
InChI nøgle SZNZEEYJVCQHCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenyltin fluoride, fentin fluoride, stannane, fluorotriphenyl, biomet 204, tin, fluorotriphenyl, caswell no. 896h, unii-1yp2l952md, fluoro triphenyl stannane, epa pesticide chemical code 083602, triphenylzinnfluorid
PubChem CID 9786
IUPAC navn fluor(triphenyl)stannan
SMIL F.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenyltin fluoride
Smeltepunkt >281 °C
Mængde 1 g
FN nummer UN3146
Formel vægt 368.99
Fysisk form Pulver
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.