Få mere at vide
Trifenyltinchlorid, 95%
Artikelnummer. 10318940 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10318940 100 g Glasflaske 100g
10787973 5 g Glasflaske 5g
10249513 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10318940 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 317291000
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 639-58-7 | C18H17ClSn | 387,49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 639-58-7
Molekylær formel C18H17ClSn
Molekylvægt (g/mol) 387.49
MDL nummer MFCD00000519
InChI nøgle ZDYYCRIXXMWWQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenyltin chloride, fentin chloride, chlorotriphenyltin, triphenylchlorotin, stannane, chlorotriphenyl, brestanol, tptc, triphenylchlorostannane, aquatin, tinmate
PubChem CID 12540
ChEBI CHEBI:35036
IUPAC navn chlor(triphenyl)stannan
SMIL Cl.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenyltin chloride
Smeltepunkt 103,0 °C til 108,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 240,0 °C (13,5 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)3SnCl
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
Formel vægt 385.47
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver