Få mere at vide
Triphenylsulfoniumchlorid, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15403367
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15403367 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15403367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26059.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 4270-70-6 | C18H15ClS | 298.828 g/mol
Triphenylsulfoniumchlorid bruges som et nøglemellemprodukt, der er meget brugt i de nye elektroniske kemikalier såsom halvledere, LCD og TFT.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Triphenylsulfoniumchlorid bruges som et nøglemellemprodukt, der er
meget brugt i de nye elektroniske kemikalier såsom halvledere, LCD og TFT.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Noter
Opbevares køligt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylsulfonium chloride
CAS 4270-70-6
Molekylær formel C18H15ClS
MDL nummer MFCD00031716
Mængde 1 g
Synonym triphenylsulfonium chloride, triphenylsulphonium chloride, unii-93vmp8wb2z, sulfonium, triphenyl-, chloride, triphenylsulfanium chloride, triphenyl sulfonium chloride, 93vmp8wb2z, triphenylsulfonium chloride solution, triphenylsulfonium ion, triphenyl sulfide
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
InChI nøgle ZFEAYIKULRXTAR-UHFFFAOYSA-M
SMIL C1=CC=C(C=C1)[S+](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[Cl-]
IUPAC navn triphenylsulfanium;chlorid
Molekylvægt (g/mol) 298.828
PubChem CID 61343
Formel vægt 298.84
Procent renhed 94%