missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Triphenylsilylamine, TRC

Artikelnummer. 30455820
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455820 250 mg
30452639 100 mg
30450168 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30455820 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT809085250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4215-80-9
Molekylær formel C18H17NSi
Molekylvægt (g/mol) 275.42
Synonym 1,1,1-Triphenylsilanamine, 1,1,1-Triphenylsilylamine, Aminotriphenylsilane
IUPAC navn [amino(diphenyl)silyl]benzene
SMIL N[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Triphenylsilylamine
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C18H17NSi/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H,19H2
Formel vægt 275.113
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.