Få mere at vide
Triphenylsilanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Triphenylsilanol bruges som et vandsurrogat til regioselektive Pd-katalyserede allyleringer. Et tykt på germanium substrater er blevet fremstillet ved elektronbombardement af en fordampet tynd film af triphenylsilanol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Triphenylsilanol bruges som et vandsurrogat til regioselektive Pd-katalyserede allyleringer. Et tykt på germanium substrater er blevet fremstillet ved elektronbombardement af en fordampet tynd film af triphenylsilanol.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triphenylsilanol |
| Smeltepunkt | 149°C to 154°C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 985007 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 276.41 |
| Procent renhed | 98% |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Tæthed | 1.17 |
Sikkerhed og håndtering
- Triphenylsilanol
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: triphenylsilanol