Få mere at vide
Triphenylsilanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413900
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413900 5 g 5g
11439546 25 g 25g
11449546 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413900 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19284.06
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 791-31-1 | C18H16OSi | 276.41 g/mol
Triphenylsilanol bruges som et vandsurrogat til regioselektive Pd-katalyserede allyleringer. Et tykt på germanium substrater er blevet fremstillet ved elektronbombardement af en fordampet tynd film af triphenylsilanol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triphenylsilanol bruges som et vandsurrogat til regioselektive Pd-katalyserede allyleringer. Et tykt på germanium substrater er blevet fremstillet ved elektronbombardement af en fordampet tynd film af triphenylsilanol.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 791-31-1
Molekylær formel C18H16OSi
Molekylvægt (g/mol) 276.41
MDL nummer MFCD00002102
InChI nøgle NLSXASIDNWDYMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylsilanol, silanol, triphenyl, triphenylhydroxysilane, silane, hydroxytriphenyl, unii-azc8o4ttx4, silanol, 1,1,1-triphenyl, hydroxy triphenyl silane, si oh ph3, azc8o4ttx4
PubChem CID 69925
ChEBI CHEBI:35035
IUPAC navn hydroxy(triphenyl)silan
SMIL C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)O
Specifica
Kemisk navn eller materiale Triphenylsilanol
Smeltepunkt 149°C to 154°C
Mængde 5 g
Beilstein 985007
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 276.41
Procent renhed 98%
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.17
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triphenylsilanol
Avvertenza
  • Advarsel
Categoria di pericolo
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Consigli di prudenza
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: triphenylsilanol
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.