missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Triphenylsilanethiol, TRC

Artikelnummer. 30418415
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30418415 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30418415 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3368401G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Triphenylsilanethiol
CAS 14606-42-9
Molekylær formel C18 H16 S Si
Mængde 1 g
Synonym 1,1,1-triphenyl-Silanethiol, triphenyl-Silanethiol, 1,1,1-Triphenylsilanethiol, Mercaptotriphenylsilane, Triphenylsilyl mercaptan
InChI formel InChI=1S/C18H16SSi/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
SMIL S[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn triphenyl(sulfanyl)silane
Molekylvægt (g/mol) 292.47
Formel vægt 292.074
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.